Imprimer
Oxyde de triphénylstibine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1850-1G T1850-5G
TCIAT1850-1GEA 89.1 EUR
TCIAT1850-1G TCIAT1850-5G
Oxyde de triphénylstibine ≥95.0% (par HPLC)
Oxyde de triphénylstibine
Formule: C₁₈H₁₅OSb
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013837
Numéro CAS: 4756-75-6
EINECS: 225-292-9
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&vid=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%