2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
F0816-1G
F0816-5G
TCIAF0816-1GEA
56.1
EUR
TCIAF0816-1G
TCIAF0816-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Point de fusion: 116°C |
Numéro MDL:
MFCD03094995 Numéro CAS: 503309-11-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |