Imprimer
Sulphur trioxide pyridine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0998-25G P0998-500G P0998-100G
TCIAP0998-25GEA 41.8 EUR
TCIAP0998-25G TCIAP0998-500G TCIAP0998-100G
Sulphur trioxide pyridine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sulphur trioxide pyridine complex
Formule: C₅H₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00012437
Numéro CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f352e776f8c179952ef6aa47be38ce9dbf97a297&vid=f352e776f8c179952ef6aa47be38ce9dbf97a297&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ethanolysis Method) min. 95.0 %