Imprimer
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1020-25G C1020-250G
TCIAC1020-25GEA 101 EUR
TCIAC1020-25G TCIAC1020-250G
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₉Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00012734
Numéro CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960ff084251e9af198f1fc368a8a727658cae4af&vid=960ff084251e9af198f1fc368a8a727658cae4af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency