Imprimer
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle ≥98.0% (sur base azote total) pour synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
C0683-25G C0683-500G C0683-100G
TCIAC0683-25GEA 30.8 EUR
TCIAC0683-25G TCIAC0683-500G TCIAC0683-100G
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle ≥98.0% (sur base azote total) pour synthèse peptidique
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Formule: C₁₁H₉NO₄
MW: 219.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005893
Numéro CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f81d5403a0bd74dd1896e07ef05db7a94db9161&vid=431611601aec115a19ebb9465f4f16e937f3b894&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency