Imprimer
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1098-25G P1098-250G
TCIAP1098-25GEA 55 EUR
TCIAP1098-25G TCIAP1098-250G
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥96.0% (par GC)
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle
Formule: C₄F₁₀O₂S
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00007422
Numéro CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&vid=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %