Imprimer
Acide perfluorobutane-1-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonic acid, Nonafluoro-1-butanesulphonic acid
N0709-25G N0709-5G
TCIAN0709-25GEA 162 EUR
TCIAN0709-25G TCIAN0709-5G
Acide perfluorobutane-1-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide perfluorobutane-1-sulfonique
Formule: C₄HF₉O₃S
Point d'ébullition: 212°C
Numéro MDL: MFCD01320794
Numéro CAS: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
ONU: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90145d3b2283f6a8732960070ad272dbec5fa3c1&vid=90145d3b2283f6a8732960070ad272dbec5fa3c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %