Imprimer
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
D3757-1G D3757-5G
TCIAD3757-1GEA 31.9 EUR
TCIAD3757-1G TCIAD3757-5G
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté
Formule: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08273058
Numéro CAS: 868272-85-9
EINECS: 231-018-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e7d4920e6188c34250693d918e38eb4206b0213&vid=5ba8d8f0970ab1a54a4251afa4482eae588adcfe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 13.0 %
Peroxidase detection test to pass test