Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide ≥97.0% (par GC) agent de trifluoroacylation
Fournisseur: TCI
Danger
M0671-1ML M0671-5ML
TCIAM0671-1MLEA 30.8 EUR
TCIAM0671-1ML TCIAM0671-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide ≥97.0% (par GC) agent de trifluoroacylation
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Formule: C₅H₃F₆NO₂
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00000412
Numéro CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f4b5009f149dc8fb97a32e4aa5a6ad50696d0a&vid=d02afc7e5aaa205ecce5f4ce109c3d58313a31b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent N-Methylaniline