Imprimer
N-Amidinosarcosine hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Amidinosarcosine hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, Creatine hydrate
C0396-25G C0396-100G
TCIAC0396-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0396-25G TCIAC0396-100G
N-Amidinosarcosine hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Amidinosarcosine hydraté
Formule: C₄H₉N₃O₂·xH₂O
MW: 131.14 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00004282
Numéro CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Merck Index: 14,02568
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf5b64c3fb3a7bbc2c94ca8fc2bb8affaf656f7&vid=6584ea35160daa29ae8324bfea935002adb782bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 6.0 to 13.0 %