Carbonate de benzyle et de succinimido ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
CBZ-OSu (Z-OSu)
C1124-25G
C1124-250G
TCIAC1124-25GEA
26.4
EUR
TCIAC1124-25G
TCIAC1124-250G
Carbonate de benzyle et de succinimido ≥98.0% (sur base azote total)
Carbonate de benzyle et de succinimido
Formule:
C₁₂H₁₁NO₅ MW: 249.22 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005513 Numéro CAS: 13139-17-8 EINECS: 236-075-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |