Diacrylate de 1,4-butylèneglycol ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
B2935-25G
B2935-500G
B2935-100G
TCIAB2935-25GEA
22
EUR
TCIAB2935-25G
TCIAB2935-500G
TCIAB2935-100G
Diacrylate de 1,4-butylèneglycol ≥90.0% (par GC) stabilisé
Diacrylate de 1,4-butylèneglycol
Formule:
C₁₀H₁₄O₄ MW: 198.22 g/mol Point d'ébullition: 138°C |
Numéro MDL:
MFCD00014940 Numéro CAS: 1070-70-8 EINECS: 213-979-6 ONU: 1760 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |