Imprimer
di-Lithium tétraborate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 EUR
96149.D9 96149.A1
di-Lithium tétraborate
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Point de fusion: 918 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524