Imprimer
1,4-Dioxanne ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D0860-25G D0860-500G
TCIAD0860-25GEA 19.8 EUR
TCIAD0860-25G TCIAD0860-500G
1,4-Dioxanne ≥99.0% (par GC) stabilisé
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&vid=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %