Imprimer
Laurate de vinyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Lauric acid Vinyl ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
L0090-25ML L0090-500ML
TCIAL0090-25MLEA 17.6 EUR
TCIAL0090-25ML TCIAL0090-500ML
Laurate de vinyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Laurate de vinyle
Formule: C₁₄H₂₆O₂
MW: 226.36 g/mol
Point d'éclair: 136°C
Numéro MDL: MFCD00048421
Numéro CAS: 2146-71-6
EINECS: 218-414-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e39cdef48c1aea6f60cfd54a5f4b51fc438e3a&vid=02e39cdef48c1aea6f60cfd54a5f4b51fc438e3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %