Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1422-25G B1422-5G
TCIAB1422-25GEA 154 EUR
TCIAB1422-25G TCIAB1422-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0% (par GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Point d'ébullition: 72°C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00000384
Numéro CAS: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %