Imprimer
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
M1570-1G M1570-5G
TCIAM1570-1GEA 31.9 EUR
TCIAM1570-1G TCIAM1570-5G
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
Numéro MDL: MFCD01318165
Numéro CAS: 168618-42-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fec79480eb5305a11788c22bab07799dc7a3d45&vid=8fec79480eb5305a11788c22bab07799dc7a3d45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %