Imprimer
(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
T1556-10ML T1556-25ML
TCIAT1556-10MLEA 56.1 EUR
TCIAT1556-10ML TCIAT1556-25ML
(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane ≥98.0% (par GC)
(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane
Formule: C₉H₁₈OSi
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00001541
Numéro CAS: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&vid=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %