Imprimer
Cumène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
C0687-25ML C0687-500ML
TCIAC0687-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0687-25ML TCIAC0687-500ML
Cumène ≥99.0% (par GC)
Cumène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: -96
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
ONU: 1918
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322034840a73440dd0da7ecc83c4599d192caeda&vid=d38ff93b60554dbf02b004593852908cb290e42e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %