N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
C0956-500ML
C0956-25ML
TCIAC0956-500MLEA
517
EUR
TCIAC0956-500ML
TCIAC0956-25ML
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine
Formule:
C₁₀H₁₇NO Point d'ébullition: 140°C Point d'éclair: 68°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006163 Numéro CAS: 670-80-4 EINECS: 211-579-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |