Imprimer
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1341-25G C1341-5G
TCIAC1341-25GEA 94.6 EUR
TCIAC1341-25G TCIAC1341-5G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₄
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00001283
Numéro CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&vid=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %