2,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
D3865-1G
D3865-5G
TCIAD3865-1GEA
17.6
EUR
TCIAD3865-1G
TCIAD3865-5G
2,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
2,4-Dichlorophénol
Formule:
C₆H₄Cl₂O Point d'ébullition: 210°C Point de fusion: 40…41 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002169 Numéro CAS: 120-83-2 EINECS: 204-429-6 ONU: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03072 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) | to pass test |