Imprimer
Isocyanate de p-toluenesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0998-25G T0998-500G T0998-100G
TCIAT0998-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0998-25G TCIAT0998-500G TCIAT0998-100G
Isocyanate de p-toluenesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Isocyanate de p-toluenesulfonyle
Formule: C₈H₇NO₃S
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 145°C
Numéro MDL: MFCD00002030
Numéro CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&vid=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2970 to 1.2990
Refractive index n20/D 1.5340 to 1.5360