Imprimer
Acide perfluoroheptanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Haute Qualité pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
Danger
A5721-1G A5721-5G
TCIAA5721-1GEA 60.5 EUR
TCIAA5721-1G TCIAA5721-5G
Acide perfluoroheptanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Haute Qualité pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Acide perfluoroheptanoïque
Formule: C₇HF₁₃O₂
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00039604
Numéro CAS: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b639be773c096ebc748bf581407c2d59f1c1bcea&vid=deefac754d4421f851d4678ee175e41fd2b272c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01