Imprimer
n-Décane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0011-25ML D0011-500ML
TCIAD0011-25MLEA 19.8 EUR
TCIAD0011-25ML TCIAD0011-500ML
n-Décane ≥99.0% (par GC)
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda064926c9d30346d0ffe436be0c4a2780ce34f&vid=075bb724b1d5fa3c5bdcd6450f4e179ade23a427&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %