Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par GC, analyse par titration) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
S0588-25G S0588-500G
TCIAS0588-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0588-25G TCIAS0588-500G
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par GC, analyse par titration) pour l'électrophorèse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Point de fusion: 207°C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e5a95c6d9593a774797d09e70e547f689fdeb7&vid=6ab39d75da38df4299663e526186c52d18e97f6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Functionality test to pass test