3,3'-Diaminobenzidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, 3,3',4,4'-Biphenyltetramin, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine
D3756-1G
D3756-5G
TCIAD3756-1GEA
17.6
EUR
TCIAD3756-1G
TCIAD3756-5G
3,3'-Diaminobenzidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
3,3'-Diaminobenzidine
Formule:
C₁₂H₁₄N₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007725 Numéro CAS: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |
Peroxidase detection test | to pass test |