Imprimer
(±)-1,3-Butanediol ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
B3770-25G B3770-5G
TCIAB3770-25GEA 28.6 EUR
TCIAB3770-25G TCIAB3770-5G
(±)-1,3-Butanediol ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dd59975a1fa3752dce458220271cf0afc90512&vid=ab8d08d4e43268c4e51532e3cd08908245fdcfbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test