Imprimer
2-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
T1772-1G T1772-25G T1772-5G
TCIAT1772-1GEA 19.8 EUR
TCIAT1772-1G TCIAT1772-25G TCIAT1772-5G
2-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151850
Numéro CAS: 6165-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6271500781c52d87300bac0ae6ac95a9270ff207&vid=6271500781c52d87300bac0ae6ac95a9270ff207&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 116.0 %