Imprimer
Acide 3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
P1673-1G P1673-25G P1673-5G
TCIAP1673-1GEA 38.5 EUR
TCIAP1673-1G TCIAP1673-25G TCIAP1673-5G
Acide 3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674177
Numéro CAS: 1692-25-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72112dab2471ed995e1b463122a655f959f9785f&vid=72112dab2471ed995e1b463122a655f959f9785f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 117.0 %