Imprimer
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
C1760-1G C1760-5G
TCIAC1760-1GEA 17.6 EUR
TCIAC1760-1G TCIAC1760-5G
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051800
Numéro CAS: 144432-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e8b57ae5bdb35eb62d185dc2e2dd2c759173cb&vid=39e8b57ae5bdb35eb62d185dc2e2dd2c759173cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %