N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (par GC) agent de triméthylsilylation
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
M0672-25ML
M0672-5ML
TCIAM0672-25MLEA
152
EUR
TCIAM0672-25ML
TCIAM0672-5ML
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (par GC) agent de triméthylsilylation
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule:
C₆H₁₂F₃NOSi MW: 199.25 g/mol Point d'ébullition: 132°C Point d'éclair: 26°C |
Numéro MDL:
MFCD00000411 Numéro CAS: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 ONU: 1993 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
High boiling impurity of Silylation agent | No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time |