Imprimer
Tris(diméthylamino)phosphine ≥96.0% (par GC) (may contain precipitate)
Fournisseur: TCI
Attention
T1317-25ML T1317-250ML
TCIAT1317-25MLEA 172 EUR
TCIAT1317-25ML TCIAT1317-250ML
Tris(diméthylamino)phosphine ≥96.0% (par GC) (may contain precipitate)
Tris(diméthylamino)phosphine
Formule: C₆H₁₈N₃P
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008301
Numéro CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&vid=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %