Imprimer
D(-)-Ribose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
R0025-25G R0025-250G
TCIAR0025-25GEA 20.9 EUR
TCIAR0025-25G TCIAR0025-250G
D(-)-Ribose ≥98.0% (par GC)
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 14,08204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&vid=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency