Pentyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Pentylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid Amyl Ester, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl parahydroxybenzoate, Pentyl 4-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid Pentyl Ester, Amyl 4-Hydroxybenzoate, Amylparaben, n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
H0208-10G
H0208-25G
TCIAH0208-10GEA
48.4
EUR
TCIAH0208-10G
TCIAH0208-25G
Pentyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pentyle hydroxy-4 benzoate
Formule:
C₁₂H₁₆O₃ MW: 208.26 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00016479 Numéro CAS: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |