Imprimer
4-Benzyloxyphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
B1104-25G B1104-500G B1104-100G
TCIAB1104-25GEA 28.6 EUR
TCIAB1104-25G TCIAB1104-500G TCIAB1104-100G
4-Benzyloxyphénol ≥99.0% (par GC)
4-Benzyloxyphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Point d'ébullition: 328
Numéro MDL: MFCD00002333
Numéro CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,06248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&vid=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency