Imprimer
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour sel fondu
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
E0490-25G E0490-250G E0490-5G
TCIAE0490-25GEA 58.3 EUR
TCIAE0490-25G TCIAE0490-250G TCIAE0490-5G
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour sel fondu
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁ClN₂
Point de fusion: 84°C
Densité: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 186 °C
Numéro MDL: MFCD00074843
Numéro CAS: 65039-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c46c9dfe7cfdd94c57aea649b735b188ea72a2a3&vid=cc0755386a6dec74115de8b54a3910bb02035675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency