Imprimer
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0490-25G P0490-100G
TCIAP0490-25GEA 102 EUR
TCIAP0490-25G TCIAP0490-100G
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002723
Numéro CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 14,09622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdd3c56040008cb679d8aff9115581d5c13ed96&vid=4fdd3c56040008cb679d8aff9115581d5c13ed96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency