Imprimer
Bromure de 3-bromopropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
B1263-25G B1263-500G B1263-100G
TCIAB1263-25GEA 25.3 EUR
TCIAB1263-25G TCIAB1263-500G TCIAB1263-100G
Bromure de 3-bromopropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de 3-bromopropylammonium
Formule: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218.92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012912
Numéro CAS: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&vid=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency