Imprimer
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M0662-25G M0662-500G M0662-100G
TCIAM0662-25GEA 37.4 EUR
TCIAM0662-25G TCIAM0662-500G TCIAM0662-100G
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Numéro MDL: MFCD00064251
Numéro CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&vid=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C