Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T0674-25G
T0674-500G
TCIAT0674-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0674-25G
TCIAT0674-500G
Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione ≥98.0% (sur base azote total)
Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione
Formule:
C₉H₁₅N₃O₆ Point d'ébullition: 527 °C (1013 hPa) Point de fusion: 133…136 °C |
Numéro MDL:
MFCD00003549 Numéro CAS: 839-90-7 EINECS: 212-660-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |