Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
C0374-25G C0374-500G C0374-100G
TCIAC0374-25GEA 42.9 EUR
TCIAC0374-25G TCIAC0374-500G TCIAC0374-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
Formule: C₁₅H₂₁CoO₆
Numéro MDL: MFCD00013488
Numéro CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45f6c2c23cf0b4c8c2361be2d369e0127bb6ac3e&vid=45f6c2c23cf0b4c8c2361be2d369e0127bb6ac3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %