Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
I0079-25G I0079-500G I0079-100G
TCIAI0079-25GEA 17.6 EUR
TCIAI0079-25G TCIAI0079-500G TCIAI0079-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
MW: 353.18 g/mol
Point d'ébullition: 100
Numéro MDL: MFCD00000020
Numéro CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&vid=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency