Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0043-25G
M0043-500G
M0043-100G
TCIAM0043-25GEA
33
EUR
TCIAM0043-25G
TCIAM0043-500G
TCIAM0043-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III)
Formule:
C₁₅H₂₁MnO₆ Point de fusion: 160 °C |
Numéro MDL:
MFCD00000023 Numéro CAS: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |