Imprimer
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour fluorométrie
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dansylamide, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulphonamide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonamide
D1507-1G D1507-5G
TCIAD1507-1GEA 49.5 EUR
TCIAD1507-1G TCIAD1507-5G
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour fluorométrie
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00004000
Numéro CAS: 1431-39-6
EINECS: 215-854-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0f14a1afd2c6318ad281d81c143d4f31134f52&vid=6a1f4dee6de86eb8abaec05b2c12475c4cc0c5ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C