Imprimer
Chlorure de toluène-α-sulfonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
B0441-25G B0441-100G
TCIAB0441-25GEA 85.8 EUR
TCIAB0441-25G TCIAB0441-100G
Chlorure de toluène-α-sulfonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de toluène-α-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00007455
Numéro CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf95d31f84f23d7ce93ac46fb8d11aa6b852dff&vid=9cf95d31f84f23d7ce93ac46fb8d11aa6b852dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity