Imprimer
Hydroxyde de tétrapropylammonium 20 - 25% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: IPC-TPA-OH
T1020-25ML T1020-500ML T1020-100ML
TCIAT1020-25MLEA 27.5 EUR
TCIAT1020-25ML TCIAT1020-500ML TCIAT1020-100ML
Hydroxyde de tétrapropylammonium 20 - 25% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
MW: 203.37 g/mol
Densité: 1.012
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
ONU: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453b68e0acc5ce0e39edc269272904ffe0944ec6&vid=31d9e72df41ea6203fb817e211de8f94161d6708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 20.0 to 25.0 w/w%