Imprimer
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0171-25ML T0171-100ML
TCIAT0171-25MLEA 30.8 EUR
TCIAT0171-25ML TCIAT0171-100ML
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00842875850afe13ae3d2a04e88d93832049157&vid=3de79e0cc124a3efb5a87da77a818989f7df6cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Bromide max. 0.10 %