Imprimer
2-Iodopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec Na₂S₂O₃
I0533-25G I0533-5G
TCIAI0533-25GEA 229 EUR
TCIAI0533-25G TCIAI0533-5G
2-Iodopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: 118…120 °C
Densité: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00464928
Numéro CAS: 5029-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %