Imprimer
3,5-Dihydroxytoluène, anhydre ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M1235-25G M1235-5G
TCIAM1235-25GEA 173 EUR
TCIAM1235-25G TCIAM1235-5G
3,5-Dihydroxytoluène, anhydre ≥98.0% (par GC)
3,5-Dihydroxytoluène
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 109
Point d'éclair: 159
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002291
Numéro CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dad4db14c06af48cae00805286775ffd76eb81&vid=a8518c3020761388c02223c09997de05284b97fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity